Learn More
HYDRANAL™ – CRM Natriumtartrat-Dihydrat, zertifiziertes Referenzmaterial für Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ∼15,66 %), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Vorteile der HYDRANAL- CRM Wasserstandards:
- Für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen
- Hergestellt gemäß ISO 17034-Anforderungen
- Analysenzertifikat mit genauen Wassergehalt, erweiterter Unsicherheit sowie umfassenden Produktinformationen und Gebrauchsanweisungen
- Chargenbezogene Stabilitäts- und Homogenitätsstudien
- Verifiziert anhand externer Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
- Praktische Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate |
Namenshinweis | Certified reference material for Karl Fischer titration (water content ∼15.66%) |
Dichte | 1.820 g/cm3 |
Menge | 10 g |
CAS | 6106-24-7 |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Verpackung | Glasflasche |
Hinweise zum Prozentgehalt | effektives Wasser volumetrisch |
Summenformel | C4H8Na2O8 |
MDL-Nummer | MFCD00150035 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – CRM Natriumtartrat-Dihydrat, zertifiziertes Referenzmaterial für Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ∼15,66 %), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur