Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für die coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka Artikelnummer.: 15614390
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für die coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15614390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
6 x 500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15614390
Marke: Honeywell-Hydranal 34739500ML
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen
Namenshinweis Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran
Dichte 0.980 g/cm3
Flammpunkt 13 °C
Menge 500 ml
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%
CAS Max. % <70.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000%
CAS 57-55-6, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5, 68007-08-9
Siedepunkt 64 °C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1230
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, Propane-1,2-diol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für die coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka >