Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AG-H, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in langkettigen Kohlenwasserstoffen (Anolytlösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell-Hydranal 34843-500ML
212.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat AG-H | |
500 ml | |
UN1992 |
11 °C (51.8 °F) | |
67-56-1, 112-18-5, 71-41-0 |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.,Verursacht schwere Augenschäden.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.,Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.,Kann die Atemwege reizen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.,Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.,Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.,Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.,Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide