Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7, für Coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Für Coulometer AF7
Marke: Honeywell-Fluka 34829-6X1L
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
- Anwenderfreundlich
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
- Breites Produktsortiment
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7 | |
0.881 g/cm3 | |
6 x 1 l | |
<90.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <5.0000% | |
63 °C | |
UN1230 | |
Coulometrie |
Für Coulometer AF7 | |
11 °C | |
≥70.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥1.0000% | |
68007-08-9, 288-32-4, 7446-09-5 | |
Glasflasche | |
Methylalkohol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7, für Coulometer AF7, Honeywell Fluka™ > 6x 1 l GLASFLASCHE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur