Learn More
HYDRANAL™-CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Medium für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
132.85 CHF - 912.39 CHF
Spezifikation
Dichte | 0.80 g/ml |
---|---|
Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – CompoSolver E |
CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
UN-Nummer | UN1170 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15624380
|
Honeywell-Hydranal
34734-1L |
1 l |
132.85 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15634380
|
Honeywell-Hydranal
34734-2.5L |
2.5 l |
261.76 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15654380
|
Honeywell-Hydranal
34734-6X1L |
6 x 1 l |
693.27 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15644380
|
Honeywell-Hydranal
34734-4X2.5L |
4 x 2.5 l |
912.39 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Zusammensetzung
Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-monoethylether (DEGEE). Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
Spezifikation
0.80 g/ml | |
HYDRANAL™ – CompoSolver E | |
UN1170 |
12 °C (53.6 °F) | |
7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide