Learn More
HYDRANAL™ – Composite 2, Honeywell Fluka™
HYDRANAL™ - Composite 2, Titriermittel für volumetrische 1-Komponenten-Karl Fischer-Titration (methanolfrei)
Marke:  Honeywell Fluka 34806-6X1L-SC
Artikelnummer. 16676163
  • 1314.28 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Spezifikation
HYDRANAL™ - Composite 2
1.110 g/cm3 (20°C)
6 x 1 L
3 to 4
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Braun
103°C
7446-09-5
<90%
Volumetrische Einkomponenten-KF-Titration
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Composite 2, Honeywell Fluka™ > 6 x 1 l