Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ – Composite 2, Honeywell Fluka™
Titrationsmittel für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration in Aldehyden und Ketonen (methanolfrei).
Marke:  Honeywell Fluka 34806-1L-SC
Artikelnummer. 16214432
  • 261.79 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Beschreibung
Beschreibung
Die Smart Chemical Hydranal™ Flaschen von Honeywell sind mit einem RFID-Chip ausgestattet, der in Form eines neuen Etiketts sichtbar ist und bei jeder Titration wichtige Informationen erfasst, einschließlich Artikelnummer, Produktname, Chargennummer, Haltbarkeit und numerische Konzentration.
  • Sicherer Datentransfer: Sorgen Sie stets für korrekte und vollständige Reagenzdaten mit rückverfolgbarem Informationsfluss.
  • Effiziente Systemeinrichtung: Reduzieren Sie die Einrichtungszeit des Systems durch den automatisierten Transfer von Reagenzdaten.
Das RFID-Etikett ist derzeit kompatibel mit den Titratoren der Reihen Karl Fischer Compact und Excellence von Mettler Toledo (bei Aufrüstung mit einem externen RFID-Lesegerät) und ist bei unseren meistverkauften volumetrischen Hydranal-Titriermitteln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™-Composite 2
103°C
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 693-98-1, 10034-85-2
1.110 g/cm3
1 L
Mettler-Toledo Smart Chemical Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smart Chemical HYDRANAL™ – Composite 2, Honeywell Fluka™ > Menge: 1 l