Learn More
HYDRANAL™ – Composite 1, Reagenz für die volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell-Hydranal 34827-500ML
138.87 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Composite 1 | |
90 °C (194 °F) | |
111-90-0, 7446-09-5, 288-32-4 |
1.11 g/ml | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31