Learn More
HYDRA-POINT™ Coulometrische Gefäßlösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
346.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Flammpunkt 11.00 °C
Chemischer Name oder Material HYDRA-POINT™ Kolorimetrische Gefäßlösung
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15517634
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
6280-01
500 ml
346.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15527634
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
6280-02
1 l
646.00 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    Für die Karl-Fischer-Titration
Spezifikation
Spezifikation
11.00 °C
HYDRA-POINT™ Kolorimetrische Gefäßlösung
Enghalsflasche aus braunem Glas
BAKER ANALYZED™ Reagenz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRA-POINT™ Coulometrische Gefäßlösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™