Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Die einzigartige Ansell-Nitril-Formulierung gewährleistet höhere Beständigkeit gegenüber scharfen und abrasiven Materialien.
64.90 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12600802
|
Ansell
27607080 |
8 |
64.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12610802
|
Ansell
27607090 |
9 |
64.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12680792
|
Ansell
27607100 |
10 |
64.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12690792
|
Ansell
27607110 |
11 |
64.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Tauchbeschichtung aus Nitril
- Ohne Silikon
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- 3/4-Tauchbeschichtung
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
ANSI 4 | |
Cut-and-Sewn-Aufbau | |
Blau, Naturfarben | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb und Metallherstellung | |
ActivArmr™ 27-607 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Nitril | |
ANSI A1 | |
Baumwolle | |
4121B | |
Sicherheit |