Learn More
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
pH | 5.0 to 7.0 |
Menge | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur