Learn More
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
pH | 5.0 bis 7.0 |
Beschreibung | Wasser für die Molekularbiologie |
Endotoxin | 0.05 EU/ml |
Gefiltert durch | Filter, sterilisiert – .1 μm |
Menge | 1000 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur