Learn More
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad Artikelnummer.: 10247783
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad
Artikelnummer. 10247783
6 x 500 ml, 6 Stück
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10247783
Marke: HyClone products Cytiva SH30538.FS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für kritische Anwendungen mit Nukleotiden wie RNA und DNA. HyClone™ Wasser in molekularbiologischer Qualität enthält kein DEPC oder andere krebserregende Chemikalien.
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 6 x 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad >