Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO-Utility Pulvermedien
Marke:  Cytiva SH30517.01
Artikelnummer. 10123062
  • 234.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Spezifikation
Pulver
Unsteril
5 L
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
SFM4CHO Pulvermedien
Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
cGMP
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ SFM4CHO-Utility Pulvermedien > Menge: 1 x 5 l