Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medien
Entwickelt für eine hohe Performance in einer Vielzahl von Kulturgefäßen, einschließlich Bioreaktoren. Bei HyClone™ SFM4CHO™-Medien handelt es sich um eine proteinfreie Formulierung, die keine Komponenten bovinen Ursprungs enthält.
Marke: Cytiva SH30549.02
63.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Formulierung unter Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Lipidkomplexierungsprozesses für verbesserte Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener CHO-Zelllinien
Spezifikation
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Phenolrot, Keine HEPES | |
cGMP | |
SFM4CHO-Medien |
SFM4CHO Flüssigmedien | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | |
1000 mL | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |