Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30027.01
21.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11541811
  • 24.50 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
RPMI 1640
Glutamin, Phenolrot
ISO 9001:2000
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Größe: 500 ml; Mit L-Glutamin