Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30255.02
48.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11531881
  • 50.85 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
1.000 ml
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
RPMI 1640
HEPES, Phenolrot, Phenolrot
ISO 9001:2000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Mit L-Glutamin, mit HEPES; 1000 ml