Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30096.01
16.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin | |
ISO 9001:2000 |
RPMI 1640 | |
Phenolrot | |
500 mL | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
HYC014 78830 - 78831 - RPMI -1640 Medium - Liquid Media
DateigrößeVersion: 15.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Ohne L-Glutamin; Mit Phenolrot; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur