Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30605.01
24.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10731254
  • 25.75 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
RPMI 1640
Kein Phenolrot
ISO 9001:2000
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Ohne Glutamin; und ohne Phenolrot; 500 ml