Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30096.LS
177.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin | |
ISO 9001:2000 |
RPMI 1640 | |
Phenolrot | |
6 × 1.000 ml | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Ohne L-Glutamin; 6 x 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur