Learn More
Cytiva HyClone™ Fötales Kälberserum in Forschungsqualität, Herkunft: Südamerika
Ergänzen Sie das Zellkulturwachstum mit südamerikanischer Qualität.HyClone™ fötales Kälberserum in Forschungsqualität südamerikanischen Ursprungs ist ein bestrahltes Serum, das den EU-Vorschriften entspricht und eine kostengünstige Lösung für Forschungsanwendungen für europäische Kunden bietet.
Marke: Cytiva SV30160.03IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FKS (für die Forschung taugliches fötales Kälberserum), südamerikanischen Ursprungs, stammt in der Regel aus Brasilien und Uruguay und ist konform zu den EU-Vorschriften bezüglich strenger Herstellungs- und Qualitätskontrollverfahren, um ein konsistentes und qualitativ hochwertiges Serum zu gewährleisten. Das Serum ist für Kunden in Europa, Asien und Afrika erhältlich.
- Aus EU-zugelassenen südamerikanischen Ländern, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, damit Gleichförmigkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche gegeben ist
- Gefiltert durch drei aufeinanderfolgende Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 μm)
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
EU-Vorschriften | |
Bei -10 °C oder darunter lagern; nach dem Auftauen bis zu 6 Wochen lang gekühlt lagerfähig | |
Flüssig | |
5800 mL | |
Bestrahlt | |
Forschungsgrad | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 |
Braun | |
Südamerika | |
Fetal Bovine Serum | |
Steril | |
Südamerika (üblicherweise Brasilien, Uruguay) | |
Bestrahlt | |
Zellkulturwachstum |