Learn More
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Puffer-Zellkulturwachstum mit PBS
Marke:  Cytiva SH30258.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10356662
  • 63.90 CHF / 1000 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • QC-getestete Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
10 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
7,0 bis 7,2
15 bis 30 °C
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
=1,0 EU/ml
1.000 ml
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) > 10x flüssig, 1 l