Learn More
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Puffer-Zellkulturwachstum mit PBS
Marke: Cytiva SH30256.FS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- QC-getestete Lösung
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien | |
1 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
7,0 bis 7,2 |
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
=1,0 EU/ml | |
6 x 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) > 1X Flüssigkeit; 6 x 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur