Learn More
Cytiva PF-CHO™ LS und PF-CHO MPS Medien
Zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher CHO-Zellklons und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. HyClone™ PF CHO™ LS und PF CHO MPS-Medium ist ein proteinfreies Medium, das durch Metabolic Pathway Design entwickelt wurde.
72.35 CHF - 397.37 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10494085
|
Cytiva
SH30333.02 |
10 L | PF-CHO MPS (Pulver) - proteinfrei | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat |
396.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11571911
|
Cytiva
SH30359.LS |
6 x 1000 mL | PF CHO LS w/L-Glutamine (liquid) | Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat | No Phenol Red, No HEPES | ||||
10443295
|
Cytiva
SH30359.02 |
1000 mL | PF CHO LS mit L-Glutamin (flüssig) - proteinfrei | Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat | Kein Phenolrot, Keine HEPES |
72.35 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10721694
|
Cytiva
SH30333.01 |
5 L | PF-CHO MPS (Pulver) | None | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat |
210.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Spezifikation
cGMP |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate