Learn More
Cytiva HyClone™ Nicht essentielle Aminosäuren (NEAA), 100x Lösung
Die Zellkultur eignet sich ideal für die Supplementierung von serum- und proteinfreien Medien. Cytiva HyClonetrade; nicht essentielle Aminosäuren (NEAA) 100X unterstützen das Wachstum von Zellen mit hohem Energiebedarf und synthetisieren große Mengen an Proteinen und Nukleinsäuren.
Marke:  Cytiva SH30238.01
Artikelnummer. 11591861
  • 24.70 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Komponenten:
  • L-Alanin: 890 mg/l
  • L-Asparagin-H20: 1500 mg/l
  • L-Aspartatsäure: 1330 mg/l
  • L-Glutaminsäure: 1470 mg/l
  • Glycin: 750 mg/l
  • L-Prolin: 1150 mg/l
  • L-Serin: 1050 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP
NEAA Lösung, 100X
Flüssig
Supplementierung von serum- und proteinfreien Medien
2 bis 8 °C
100 X
Steril
100 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Nicht essentielle Aminosäuren (NEAA), 100x Lösung > 100 ml