Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30265.FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10217993
  • 208.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000
MEM Alpha Modifikation, mit L-Glutamin, mit Ribo- und Desoxyribonukeinsäuren
MEM Alpha-Modifikation, mit L-Glutamin, Ribo- und Desoxyribonukleosiden
0,1 μm steril gefiltert
None
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
6 x 500 mL
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium > Mit L-Glutamin und Ribo/Desoxyribonukleosiden; 6 x 500 ml