Learn More
Cytiva HyClone™ Insektenzell-Kulturmedien
Erhöhen der Zellausbeute mit mehreren Insektengruppen in einer Vielzahl von Kulturumgebungen mit HyClone™ Insektenzellkultur-Medien.
Marke: Cytiva SH30065.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Flüssig | |
Glutamin | |
1.000 ml | |
PETE |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Phenolrot, Keine HEPES | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Insektenzell-Kulturmedien > 1000 ml PETE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur