Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-H Pulvermedien
Hydrolysat-freies, regulierungsfreundliches Zellkulturmedium ohne tierische Bestandteile (ADCF).
Marke: Cytiva SH30944.01
Beschreibung
Die Vielseitigkeit dieses Mediums ermöglicht eine schnelle Anpassung und unterstützt eine außergewöhnliche Transfektion, eine hohe lebensfähige Zelldichte und eine hohe Produktivität über eine Vielzahl von HEK 293-Zelllinien (humane embryonale Nierenzellen).
HyCell TransFx-H ist in flüssigem und pulverförmigem Format in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
- Hydrolysatfreie ADCF-Formulierung
- Unterstützt hohe Transfektionseffizienz
- Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Entwickelt für Mikro- bis großvolumige Transfektions- und Produktionsanwendungen
- Hergestellt aus nachverfolgbaren Komponenten gemäß cGMP-Richtlinien
Spezifikation
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188 | |
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Unsteril | |
5 L |