Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulverzellkulturmedium ohne L-Glutamin und mit HT
Vielseitige Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile (ADCF).
Marke:  Cytiva SH30933.01
299.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12872986
  • 315.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Chemisch definierte Formulierungen ohne tierische Bestandteile
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglichen direkte oder sequenzielle Adaption
  • Für Zellkulturanwendungen umfangreicherer Größenordnungen wie Perfusion und Fedbatch-Strategien
  • Entwickelt für die CHO-Zellkultur (Chinese Hamster Ovary) in der Biotechnologie
  • Spezifisch formuliert für eine herausragende Leistung, zur Unterstützung einer hohen Zelldichte und zur Verbesserung der Produktausbeute und -qualität
  • Kann für Batch-, Fed-Batch- oder Perfusionsprozessen in mehreren Zellkulturplattformen verwendet werden, von Schüttelkolben bis hin zu großvolumigen Bioreaktoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin
5 l
Unsteril
Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Glutamin
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulverzellkulturmedium ohne L-Glutamin und mit HT > Menge: 5 l