Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO-Medium, flüssig
Metabolisch entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
Marke: Cytiva SH30949.02
117.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ACDF und chemisch definierte Zellkulturmedien
- Leistungsstarkes Wachstum in mehreren Kultursystemen, einschließlich Bioreaktoren mit hoher Dichte
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Unterstützt diverse CHO-Klone
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
- Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
Spezifikation
Flüssig | |
Wachstumsförderung | |
1 l | |
< 10 EU/ml | |
270 bis 330 mOsm/kg | |
Klares Gelb |
CHO-Medium | |
HyCell™ | |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen | |
Flasche | |
7,0 bis 7,4 | |
Mit Natriumbikarbonat/Poloxamer 188, ohne HT/L-Glutamin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO-Medium, flüssig > Flüssig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur