Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
Marke:  Cytiva SH30030.02
11.43 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10225362
  • 23.60 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Calcium, Magnesium, Phenolrot
7,0 bis 7,4
15 bis 30 °C
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
=1,0 EU/ml
500 ml