Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
12.90 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
11546291
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30588.02
1.000 ml Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
44.90 CHF
1000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10553764
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30031.FS
6 x 500 ml Phenol Red Kein Calcium, Kein Magnesium
140.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10739674
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30268.01
500 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot
24.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10041432
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30031.03
1.000 ml Phenol Red Kein Calcium, Kein Magnesium
31.60 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10532003
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30031.02
500 ml Phenol Red Kein Calcium, Kein Magnesium
23.90 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10601993
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30030.03
1000 mL Phenol Red, Calcium, Magnesium Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10617394
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30588.01
500 ml Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
25.40 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10309473
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30031.01
100 ml Phenol Red Kein Calcium, Kein Magnesium
18.20 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10225362
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30030.02
500 ml Calcium, Magnesium, Phenolrot
23.60 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10452372
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30268.02
1.000 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot
31.50 CHF
1000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10227993
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30268.LS
6 × 1.000 ml Calcium, Magnesium Kein Phenolrot
184.00 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
=1,0 EU/ml
15 bis 30 °C
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
7,0 bis 7,4