Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1x Balanced Salt Solutions
Puffer-Zellkulturwachstum mit 1X ausgewogenen Salzlösungen
Marke:  Cytiva SH30031.03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041432
  • 31.60 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird zum Waschen und zur Behandlung von Geweben und Zellen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Phenol Red
=1,0 EU/ml
1.000 ml
15 bis 30 °C
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
Kein Calcium, Kein Magnesium
7,0 bis 7,4