Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Entwickelt für Fibroblast-Anwendungen, ergänzen sie das Zellkulturwachstum mit HyClone™ FetalClone™ III Serum (Herkunftsland: USA), der am weitesten verbreiteten Alternative für fötales Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30109.03IR30-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
Spezifikation
Albumin | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Flüssig | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue | |
Nein | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
Nein |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA) > Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur