Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Entwickelt für Fibroblast-Anwendungen, ergänzen sie das Zellkulturwachstum mit HyClone™ FetalClone™ III Serum (Herkunftsland: USA), der am weitesten verbreiteten Alternative für fötales Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30109.03IR25-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16281102
  • 389.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Kostengünstige Alternative zu FKS
  • Leistung vergleichbar mit der von FKS
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gamma-Globulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, Prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
FBS-Ersatzserum
Steril
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
≤ 10 EU/ml
≤ 20 mg/dl
HyClone™
USDA-geprüft
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Vereinigte Staaten
500 mL
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Nein
Typischerweise weniger als 2 μg/ml
Nein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA) > Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) 500 ml