Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Entwickelt für Fibroblast-Anwendungen, ergänzen sie das Zellkulturwachstum mit HyClone™ FetalClone™ III Serum (Herkunftsland: USA), der am weitesten verbreiteten Alternative für fötales Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30109.02HI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Descripción
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
Especificaciones
Gamma-Globulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, Prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
100 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Ja | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
Nein |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA) > Hitzeinaktiviert; 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido