Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (Herkunft USA)
bietet dieselbe Grundrezeptur wie FetalClone™ I plus zusätzliche Wachstumsfaktoren und Ergänzungsstoffe und ist Zeigt ein optimiertes Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten mit verbesserter Zellwachstumsleistung im Vergleich zu fetalem Rinderserum (FBS).
Marke:  Cytiva SH30066.03IH
Artikelnummer. 12369772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Ergänzungsstoff, der zur Bereicherung der Zellkulturleistung verwendet wird
  • Bietet sowohl Kosteneffizienz als auch hohe Leistung
  • Wird häufig in Zellkultur- und Bioverarbeitungsanwendungen verwendet
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unter Einhaltung ISO 9001- und ISO 13485-zertifizierter Prozesse hergestellt
Vereinigte Staaten
Serum
Steril
Hitzeinaktiviert, bestrahlt
500 mL
Ja
FetalClone™
gefroren
Bei oder unter –10 °C lagern
Flüssig
500 mL
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Blauzungenkrankheit, RinderAdenovirus, Rinderparvovirus, Rinderrespiratorisches Syncytialvirus, Rinderviraldiarrhea-Virus, Kaninchen und Reovirus
≤ 10 EU/ml
≤ 20 mg/dl
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (Herkunft USA) > 500 mL