Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ I Serum (USA)
Optimiert für das Wachstum von Hybridomen, ergänzen sie das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen HyClone™ FetalClone™ I-Serum, einer Alternative für fötales Kälberserum (FKS), das gemessen am Gehalt von in FKS vorkommendem IgG vergleichbare IgG-Mengen enthält.
89.20 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Produkttyp | FBS-Ersatzserum |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Menge | Hitzeinaktiviert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Hitzeinaktiviert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10275022
|
Cytiva
SH30080.02 |
100 ml | Nein |
89.20 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10780245
|
Cytiva
SH30080.03 |
500 ml | Nein |
399.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12329832
|
Cytiva
SH30080.02HI |
100 mL | Ja |
108.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
FBS-Ersatzserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 20 mg/dl | |
USDA-geprüft |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml | |
Nein |