Learn More
Cytiva HyClone™ fötaler Klon I -Serum
HyClone™ FetalClone™ I ist eine Alternative zum fötalen Kälberserum, die für das Wachstum von Hybridomas mit vergleichbaren IgG-Werten wie bei FKS optimiert ist.
389.00 CHF - 401.00 CHF
Spezifikation
Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Menge | 500 mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16291092
|
Cytiva
SH30080.03IR25-40 |
500 mL | Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
389.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11940958
|
Cytiva
SH30080.03HI |
500 ml | Hitzeinaktiviert |
389.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12359832
|
Cytiva
SH30080.03IR |
500 mL | Bestrahlt | N/A | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
500 mL | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |