Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit standardmäßigem fötalem Kälberserum (FKS) von Cytiva HyClone™ aus den USA
122.00 CHF - 677.00 CHF
Spezifikation
Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11511851
|
Cytiva
SH30088.02 |
100 ml | Keine |
122.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12399842
|
Cytiva
SH30088.02HI |
100 mL | Hitzeinaktiviert |
134.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16271102
|
Cytiva
SH30088.03IR25-40 |
500 mL | Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen |
505.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11521851
|
Cytiva
SH30088.03 |
500 ml | Keine |
509.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12309852
|
Cytiva
SH30088.03HI |
500 ml | Hitzeinaktiviert |
677.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12339852
|
Cytiva
SH30088.03IR |
500 mL | Gammabestrahlt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Unterstützen das Zellkulturwachstum
- Standardgütegrad
- Aseptisch verpackt in einem Reinraum der Klasse 100
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG | |
Vereinigte Staaten | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Steril | |
Standard | |
Nein |