Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit standardmäßigem fötalem Kälberserum (FKS) von Cytiva HyClone™ aus den USA
Marke: Cytiva SH30088.03IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützen das Zellkulturwachstum
- Standardgütegrad
- Aseptisch verpackt in einem Reinraum der Klasse 100
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
United States | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Gammabestrahlt | |
Nur zur Information | |
Nur zur Information | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Standardmäßiges fötales Kälberserum, Herkunftsland USA | |
Standardmäßiges fötales Kälberserum | |
Steril | |
Standard | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Nein | |
Nein |