Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
93.40 CHF - 757.00 CHF
Spezifikation
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
---|---|
Spezialitätentyp | Dialysiert |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Güte | Speziell gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12349822
|
Cytiva
SH30079.01 |
50 ml | Keine |
93.40 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11521841
|
Cytiva
SH30079.02 |
100 mL | Keine |
160.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12379822
|
Cytiva
SH30079.02HI |
100 mL | Hitzeinaktiviert |
178.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10594553
|
Cytiva
SH30079.03 |
500 ml | Keine |
675.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11960958
|
Cytiva
SH30079.03HI |
500 ml | Hitzeinaktiviert |
730.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12604207
|
Cytiva
SH30079.01HI |
50 mL | Hitzeinaktiviert |
111.00 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16281092
|
Cytiva
SH30079.03IR25-40 |
500 mL | Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen |
720.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17652075
|
Cytiva
SH30079.03IH25-40 |
500 ml | Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
735.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12309832
|
Cytiva
SH30079.03IR |
500 mL | Gammabestrahlt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
Spezifikation
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
Speziell gefiltert | |
≤ 10 mg/dl | |
USDA-geprüft |
Dialysiert | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
Nein |