Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), dialysiert
Für Anwendungen, die Serum ohne Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht benötigen.
Marke: Cytiva SH30079.01
88.72 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Steigert das Wachstum von Zellen mit HyClone™ dialysierten fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das von kleinen Molekülen (weniger als 10.000 MW) abgereichert ist und durch sequenzielle Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) gefiltert wird.
Spezifikation
1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Vereinigte Staaten | |
50 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
USDA-geprüft |
EMEA-zertifiziert | |
Dialysiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland: USA, Keine | |
Dialysiert | |
Steril | |
Speziell gefiltert | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
Nein |