Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke: Cytiva SH30070.03IR30-45
942.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximieren von Zellkulturwachstum
- Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
- Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
Spezifikation
25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Gehäuse B1 | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Definiert | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 40 nm | |
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert > Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur