Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
1080.00 CHF - 2215.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –10 °C lagern |
---|---|
Herkunftsland | Neuseeland |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17256906
|
Cytiva
SH30406.02IR25-35 |
500 mL | Bestrahlt (25 bis 35 Dosen) |
1080.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12654217
|
Cytiva
SH30406.03 |
1 L | Ohne | N/A | ||||||
12684227
|
Cytiva
SH30406.03HI |
1 L | Hitzeinaktiviert | N/A | ||||||
12624247
|
Cytiva
SH30406.03IR |
1 L | Bestrahlt | N/A | ||||||
17266906
|
Cytiva
SH30406.03IR30-40 |
1 L | Bestrahlt, 30 bis 40 Dosen | N/A | ||||||
Beschreibung
- HyClone Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), New Zealand Origin is carefully collected, processed, and filtered in our own New Zealand facility.
- The great expanse of the Pacific ocean has protected New Zealand’s islands from many outside influences, both geographically and biologically.
- One of the benefits of this isolation is that New Zealand has the fewest reported bovine diseases in the world, making Characterized FBS, New Zealand Origin an excellent source of bovine serum as it offers greater security.
- Characterized FBS, New Zealand Origin is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters.
- Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles (true pool technology).
Spezifikation
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Fötales Kälberserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 20 EU/ml | |
HyClone™ |
Neuseeland | |
Steril | |
Charakterisiert | |
≤ 25 mg/dl | |
USDA-geprüft |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)