Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Charakterisiertes bestrahltes FKS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FKS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als definiertes FKS.
1055.70 CHF - 2055.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQIS |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Herkunftsland | Australien |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12872926
|
Cytiva
SH30084.03IH |
500 mL | Hitzeinaktiviert | N/A | |||||
11950958
|
Cytiva
SH30084.03HI |
500 mL | Hitzeinaktiviert |
1270.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17266896
|
Cytiva
SH30084.03IH25-40 |
500 mL | Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
1290.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17276896
|
Cytiva
SH30084.03IH30-45 |
500 mL | Hitzeinaktiviert, bestrahlt (30 bis 45 Dosen) | N/A | |||||
16201102
|
Cytiva
SH30084.03IR25-40 |
500 ml | Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
1270.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16221102
|
Cytiva
SH30084.03IR30-45 |
500 mL | Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) |
1270.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17206946
|
Cytiva
SH30084.04IR25-35 |
1 L | Bestrahlt (25 bis 35 Dosen) | N/A | |||||
17216946
|
Cytiva
SH30084.04IR30-45 |
1 L | Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) | N/A | |||||
Beschreibung
- Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
Spezifikation
AQIS | |
Australien | |
Steril | |
USDA-geprüft |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
HyClone™ |