Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Charakterisiertes bestrahltes FKS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FKS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als definiertes FKS.
Marke:  Cytiva SH30084.04IR25-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17206946
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alkalisches Phosphat, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Glucose, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Gammaglobulin, IgG, pH, Osmolalität
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Flüssig
1 L
Steril gefiltert über eine True-Pool-Technologie mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm
Bestrahlt (25 bis 35 Dosen)
Nein
USDA-geprüft
AQIS
Australien
Fötales Kälberserum
Steril
Charakterisiert
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
HyClone™