missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ ES-geprüftes charakterisiertes fötales Kälberserum, Ursprung USA

Optimiert für die Kultur muriner embryonaler Stammzellen

Marke:  Cytiva SH30071.02EH

187.15 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17672065

  • 197.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 11-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

ES-geprüftes FKS unterstützt das Wachstum undifferenzierter muriner embryonaler Stammzellen.Die Prüfung umfasst Oberflächeneffizienz, Kolonie-Morphologie und Toxizitätstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Vereinigte Staaten
Auf ES-Zellen geprüft
40 nm-Filtration
≤ 10 EU/ml
≤ 10 mg/dl
Flüssig
100 ml
Hitzeinaktiviert
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote