Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium (DMEM), das nach ISO9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Marke:  Cytiva SH30021.FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10465595
  • 141.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Alle Rohmaterialien werden strengen Qualitätskontrollprüfungen unterzogen, um das entsprechende Qualitätsniveau zu bestätigen.
  • Geprüft für die Bestimmung, ob Bestandteile eines Mediums tierischen Ursprungs sind oder beim Herstellungsprozess mit Substanzen tierischen Ursprungs in Berührung gekommen sind
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Wasser in Prozessqualität hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat
0,1 μm steril gefiltert
6 x 500 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium > DMEM/Low; Mit L-Glutamin und Natriumpyruvat; 6 x 500 ml