Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium (DMEM), das nach ISO9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Marke: Cytiva SH30021.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alle Rohmaterialien werden strengen Qualitätskontrollprüfungen unterzogen, um das entsprechende Qualitätsniveau zu bestätigen.
- Geprüft für die Bestimmung, ob Bestandteile eines Mediums tierischen Ursprungs sind oder beim Herstellungsprozess mit Substanzen tierischen Ursprungs in Berührung gekommen sind
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Wasser in Prozessqualität hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat | |
0,1 μm steril gefiltert | |
1.000 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium > DMEM/Low; Mit L-Glutamin und Natriumpyruvat; 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur